Läs mer
2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 95%, Maybridge
Produktkod. 10727675
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10727675 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10727675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00052DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloropyridine-3-boronic acid
CAS 148493-34-9
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C5H4BCl2NO2
MDL-nummer MFCD03094989
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,6-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridineboronic acid, 3-borono-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl, 2,6-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem5039, acmc-209d0p
InChI-nyckel XBBLBQZAVMHEER-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=C(N=C(C=C1)Cl)Cl)(O)O
IUPAC-namn (2,6-dichloropyridin-3-yl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 191.802
PubChem CID 2762712
Formel vikt 191.81
Procent renhet 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.