Läs mer
2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid, 95%
Produktkod. 15483677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483677 250 mg 250mg
11327219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27406.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148493-34-9 | C5H4BCl2NO2 | 191.802 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148493-34-9
Molekylformel C5H4BCl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.802
MDL-nummer MFCD03094989
InChI-nyckel XBBLBQZAVMHEER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,6-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridineboronic acid, 3-borono-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl, 2,6-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem5039, acmc-209d0p
PubChem CID 2762712
IUPAC-namn (2,6-diklorpyridin-3-yl)borsyra
LEDER B(C1=C(N=C(C=C1)Cl)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.81
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.