Läs mer
2,6-dikloropyridin-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30386254
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30386254 10 g
1 options
Produktkod. 30386254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43583310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 38496-18-3
Molekylformel C6 H3 Cl2 N O2
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
IUPAC-namn 2,6-dikloropyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192
Formel vikt 190.9541