Läs mer
2,6-dikloropyridin-3-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 38496-18-3 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,6-dikloropyridin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 192 |
| Formel vikt | 190.9541 |