Läs mer
2,6-Dichloropyridine, 98%
Produktkod. 10447680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10447680 100 g Glasflaska 100g
10102670 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10447680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113731000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2402-78-0
Molekylformel C5H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 147.99
MDL-nummer MFCD00006244
InChI-nyckel FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
PubChem CID 16989
IUPAC-namn 2,6-diklorpyridin
LEDER ClC1=CC=CC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloropyridine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84.0°C to 89.0°C
Färg Grå-vit eller rosa till vit
Kokpunkt 211.0°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H3N)Cl2
Kvantitet 100 g
Beilstein 20, 231
Löslighetsinformation Solubility in water: <1g/L (20 c)
Formel vikt 147.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichloropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.