Läs mer
2,6-diklorpyridin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15413937 1 g 1g
15423937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15413937 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H30427.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2587-00-0 | C5H3Cl2NO | 163.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2587-00-0
Molekylformel C5H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 163.99
MDL-nummer MFCD00130246
InChI-nyckel RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropyridine n-oxide, 2,6-dichloropyridine 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-n-oxide, 2,6-dichloropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 2,6-dichloro-, 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-1-oxide, 2,6-dichloropyridine n-o, ide, acmc-1cjmr, 2,6-dichloropyridin-1-ol
PubChem CID 817673
IUPAC-namn 2,6-diklor-l-oxidopyridin-l-ium
LEDER [O-][N+]1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloropyridine N-oxide
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 163.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.