Läs mer
2,6-dikrokinon-4-kloroimid, TRC
Produktkod. 30007527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007527 25 g
30007657 5 g
18060530 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007527 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43605525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-38-2
Molekylformel C6 H2 Cl3 N O
Molekylvikt (g/mol) 210.45
Synonym 2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-Dichloro-4-N-chloroquinonimine, 2,6-Dichloro-4-chloroimino-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone N-Chloroimine, 2,6-Dichlorobenzoquinone Chloroimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone-4-chloroimine, 2,6-Dichloroquinone Chlorimide, 2,6-Dichloroquinone Chloroimide, 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, 2,6-Dichloroquinonechloroimine, Gibbs' Reagent, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimine, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinonimine, N,2,6-Trichlorobenzoquinone Imine, NSC 6293;
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-kloroiminocyklohexa-2,5-dien-1-ett
LEDER ClN=C1C=C(Cl)C(=O)C(=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Formel vikt 208.9202