Läs mer
2,6-Dichloroquinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloroquinoxaline |
| CAS | 18671-97-1 |
| Molekylformel | C8H4Cl2N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(10)12-6/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc2nc(Cl)cnc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vikt | 197.9752 |