Läs mer
2,6-Dichlorostyrene, 96%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Produktkod. 11372077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372077 5 g 5g
11382077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07860.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28469-92-3 | C8H6Cl2 | 173.04 g/mol
2,6-diklorstyren används vid framställning av 1,3-diklor-2-(1,2-dibromo-etyl)-bensen genom bromeringsreaktion med användning av brom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,6-diklorstyren används vid framställning av 1,3-
diklor-2-(1,2-dibromo-etyl)-bensen genom bromeringsreaktion med brom.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28469-92-3
Molekylformel C8H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 173.04
MDL-nummer MFCD00000579
InChI-nyckel YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorostyrene, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-ethenyl, 2,6-dichlorstyrol, acmc-20ao92, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene #, 2,6-dichlorostyrene, stabilized 5g
PubChem CID 34254
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-etenylbensen
LEDER ClC1=CC=CC(Cl)=C1C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorostyrene
Namnnotering stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densitet 1.266
Kokpunkt 88°C to 90°C (8 mmHg)
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 5 g
Beilstein 1931527
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 173.04
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.