Läs mer
2,6-diklortiofol, 97 %
Produktkod. 11485263
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485263 25 g 25g
11475263 5 g 5g
11495263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12854.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 24966-39-0 | C6H3Cl2S | 178,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24966-39-0
Molekylformel C6H3Cl2S
Molekylvikt (g/mol) 178.05
MDL-nummer MFCD00004833
InChI-nyckel JBISHCXLCGVPGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichlorothiophenol, 2,6-dichlorobenzene-1-thiol, 2,6-dichloro thiophenol, benzenethiol, 2,6-dichloro, pubchem6802, 2,6-dichloro-benzenethiol, acmc-209gg5, benzenethiol,2,6-dichloro
PubChem CID 90671
IUPAC-namn 2,6-diklorbensentiol
LEDER [S-]C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorothiophenol
Smältpunkt 46 °C till 50 °C
Kokpunkt 101 °C till 103 °C (14 mmHg)
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Odör Obehagligt
Kvantitet 25 g
Beilstein 2082400
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 179.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.