Läs mer
2,6-Dichlorotoluene-3,4,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorotoluene-3,4,5-D3 |
| CAS | 358731-95-0 |
| Molekylformel | C7 D3 H3 Cl2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3-d3, 4,6-dichloro-5-methyl- (9 CI), 4,6-Dichloro-5-methylbenzene-1,2,3-d3, 2,6-Dichlorotoluene-3,4,5-d3, 2,6-Dichlorotoluene-3,4,5-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(C)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,5-dichloro-2,3,4-trideuterio-6-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.047 |
| Formel vikt | 163.0035 g/mol |
| Visa mer |