Läs mer
2,6-diklortoluen, 99 %
Produktkod. 11415927
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415927 25 g 25g
11425927 100 g 100g
11435927 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24463.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161,025 g/mol
2,6-diklortoluen är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-diklortoluen är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-69-4
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.025
MDL-nummer MFCD00000576
InChI-nyckel DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorotoluene
Smältpunkt 2°C
Densitet 1.254
Kokpunkt 196°C to 203°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1907194
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 161.03
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichlorotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichlorotoluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.