Läs mer
2,6-Diethylaniline-15N, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diethylaniline-15 N |
| CAS | 287488-24-8 |
| Molekylformel | C10 H15 15 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzenamine-15 N, 2,6-diethyl- (9 CI), 2,6-Diethylaniline-15 N, 2,6-Diethylbenzenamine-15 N |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7 H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1 |
| LEDER | CCc1cccc(CC)c1[15 NH2] |
| IUPAC-namn | 2,6-diethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.2262 |
| Formel vikt | 150.1175 g/mol |
| Visa mer |