Läs mer
2,6-Diethylaniline, 98%
Produktkod. 10694832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10694832 250 mL Glasflaska 250ml
10317680 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165222500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 579-66-8 | C10H15N | 149.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-66-8
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.24
MDL-nummer MFCD00007753
InChI-nyckel FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-diethyl, 2,6-diethylbenzenamine, aniline, 2,6-diethyl, 2,6-diethyl aniline, 2-amino-1,3-diethylbenzene, 2,6-diethyl-aniline, ccris 2688, benzamine, 2,6-diethyl, 2,6 diethylaniline, 2,6-diethylphenylamine
PubChem CID 11369
ChEBI CHEBI:27880
IUPAC-namn 2,6-dietylanilin
LEDER CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diethylaniline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 3°C to 4°C
Färg Brun-röd till gul
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 243°C
Flampunkt 123°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2C6H3NH2
Brytningsindex 1.5446 to 1.5466
Kvantitet 250 mL
Beilstein 12,164
Formel vikt 149.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Diethylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.