Läs mer
2,6-dietylanilin, 99,7 %, för GC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11472302 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472302 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11472302 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215088625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diethylaniline
Namnnotering For GC analysis
CAS 579-66-8
Färg Gult
Molekylformel C10H15N
Kvantitet 25 g
Synonym benzenamine, 2,6-diethyl, 2,6-diethylbenzenamine, aniline, 2,6-diethyl, 2,6-diethyl aniline, 2-amino-1,3-diethylbenzene, 2,6-diethyl-aniline, ccris 2688, benzamine, 2,6-diethyl, 2,6 diethylaniline, 2,6-diethylphenylamine
InChI-nyckel FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N
IUPAC-namn 2,6-dietylanilin
Molekylvikt (g/mol) 149.237
PubChem CID 11369
ChEBI CHEBI:27880
Formel vikt 149.2
Fysisk form Vätska