Läs mer
2,6-Diethylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diethylaniline |
| CAS | 579-66-8 |
| Molekylformel | C10 H15 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Aniline, 2,6-diethyl- (8CI), 2,6-Diethylbenzenamine, 2,6-Diethylaniline, 2,6-Diethylphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1cccc(CC)c1N |
| IUPAC-namn | 2,6-diethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vikt | 149.1204 |