Läs mer
2,6-dietylfenylisocyanat, 98+%
Produktkod. 11367716
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367716 1 g 1g
11377716 5 g 5g
11387716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11339.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 20458-99-5 | C11H13NO | 175,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20458-99-5
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00019912
InChI-nyckel AUSRFKVPUCQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diethylphenyl isocyanate, 2,6-diethylphenylisocyanate, 1,3-diethyl-2-isocyanato-benzene, benzene, 1,3-diethyl-2-isocyanato, acmc-1co7s, 2,6-diethylbenzenisocyanate, benzene,1,3-diethyl-2-isocyanato
PubChem CID 5153183
IUPAC-namn 1,3-dietyl-2-isocyanatbensen
LEDER CCC1=CC=CC(CC)=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diethylphenyl isocyanate
Densitet 1.014
Kokpunkt 114°C to 115°C (1 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 2641462
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 175.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.