Läs mer
2,6-Diethylpyrazine (contains ~10% inorganics), TRC
Produktkod. 30011110
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011110 10 mg
30007258 100 mg
30009468 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47851810MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13067-27-1
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.19
LEDER CCc1cncc(CC)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diethylpyrazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-3-7-5-9-6-8(4-2)10-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 136.1
Procent renhet >95%