Läs mer
2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd, 95 %
Produktkod. 15494947
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494947 250 mg 250mg
15484947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32250.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 152434-88-3 | C7H4F2O2 | 158,104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152434-88-3
Molekylformel C7H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.104
MDL-nummer MFCD08275284
InChI-nyckel NHGSYGIEJAONJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 594111
IUPAC-namn 2,6-difluoro-3-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1O)F)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Synonym 2,6-difluoro-3-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-hydroxy, acmc-1c55f, 2,4-difluoro-3-formylphenol, #, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy, 2,6-bis fluoranyl-3-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy-9ci
Formel vikt 158.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.