Läs mer
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15483527
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15483527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26730.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886498-65-3
Molekylformel C9H8F2O3
Molekylvikt (g/mol) 202.157
MDL-nummer MFCD04115908
InChI-nyckel KIUMRKHFRAIFFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-3-methoxyphenylacetic acid, 2-2,6-difluoro-3-methoxyphenyl acetic acid, 2,6-difluoro-3-methoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,2,6-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3816042
IUPAC-namn 2-(2,6-difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)F)CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.16
Procent renhet 97%