Läs mer
2,6-Difluoro-3-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11372559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372559 1 g 1g
11382559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26656.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2,6-Difluoro-3-methylaniline is used as a solvent is convenient as the pyridine can serve both as the solvent and the catalyst in the transformation.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144851-63-8
Molekylformel C7H7F2N
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD06660182
InChI-nyckel ZMNJSSZHDRBGNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-difluoro-3-methyl, 2,6-difluoro-m-toluidine, 3-amino-2,4-difluorotoluene, 2,6-difluoro-3-methylphenylamine
PubChem CID 15017536
IUPAC-namn 2,6-difluoro-3-methylaniline
LEDER CC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-3-methylaniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 143.14
Procent renhet 97%