Learn More
2,6-Difluoro-3-methylphenol, 97+%, Thermo Scientific™
Product Code. 11491077
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11491077 5 g 5g
11481077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11491077 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24082.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261763-46-6
Molecular Formula C7H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 144.12
MDL Number MFCD01631340
InChI Key YKCLAAQQWYPEDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-3-methyl-phenol, 2,6-difluoro-m-cresol, acmc-209gp3, phenol, 2,6-difluoro-3-methyl, phenol, 2,6-difluoro-3-methyl-9ci
PubChem CID 2774152
IUPAC Name 2,6-difluoro-3-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(F)C(O)=C1F
Spécification
Boiling Point 182°C
Quantity 5 g
UN Number UN3265
Formula Weight 144.12
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material 2,6-Difluoro-3-methylphenol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.