Läs mer
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid, 95%
Produktkod. 15433407
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433407 250 mg 250mg
11302139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26134.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 214917-68-7 | C7H4F2O3 | 174.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214917-68-7
Molekylformel C7H4F2O3
Molekylvikt (g/mol) 174.10
MDL-nummer MFCD03094500
InChI-nyckel NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
PubChem CID 2778776
IUPAC-namn 2,6-difluoro-4-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Smältpunkt 170°C to 171°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.