Läs mer
2,6-Difluoro-4-iodophenol, 99%
Produktkod. 11390026
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390026 1 g 1g
11380026 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32080.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 950858-06-7 | C6H3F2IO | 255.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 950858-06-7
Molekylformel C6H3F2IO
Molekylvikt (g/mol) 255.99
MDL-nummer MFCD09907951
InChI-nyckel LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45790937
IUPAC-namn 2,6-difluor-4-jodfenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Smältpunkt 70°C to 73°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 255.99
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.