Läs mer
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322709
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322709 1 g 1g
11332709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26728.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline is used as primary and secondary intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151414-47-0
Molekylformel C7H7F2NO
Molekylvikt (g/mol) 159.136
MDL-nummer MFCD04115922
InChI-nyckel HQBURSNJKAITGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3,5-difluoroanisole, 2,6-difluoro-4-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxy-benzenamine, 2,6-difluoro-4-methoxy-phenylamine, intermediates-zcf02157, acmc-209z8h, 4-methoxy-2,6-difluoroaniline, 2,6-difluoro-4-methoxybenzenamine, benzenamine,2,6-difluoro-4-methoxy
PubChem CID 5185763
IUPAC-namn 2,6-difluoro-4-methoxyaniline
LEDER COC1=CC(=C(C(=C1)F)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Smältpunkt 38°C to 40°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 159.14
Procent renhet 97%