Läs mer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392529
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11392529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26640.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123843-65-2
Molekylformel C8H6F2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.13
MDL-nummer MFCD02949623
InChI-nyckel LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxy-benzoic acid, acmc-1c2va, 2,6-difluoro-p-anisic acid, ksc495m7l, 4-carboxy-3,5-difluoroanisole, benzoic acid,2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2778228
IUPAC-namn 2,6-difluoro-4-methoxybenzoic acid
LEDER COC1=CC(F)=C(C(O)=O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 183°C to 185°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 188.13
Procent renhet 97%