missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Difluoro-4-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 15437267
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15437267

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34330.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1184172-35-7
Molekylformel C6H5F2NO
Molekylvikt (g/mol) 145.109
MDL-nummer MFCD13185564
InChI-nyckel HRTFKBJLWDISRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-difluoro-4-methoxy
PubChem CID 69023318
IUPAC-namn 2,6-difluoro-4-methoxypyridine
LEDER COC1=CC(=NC(=C1)F)F

Specifications

Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoro-4-methoxypyridine
Brytningsindex 1.61
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 145.11
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.