Läs mer
2',6'-Difluoracetofenon, 98 %
Produktkod. 11429562
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429562 25 g 25g
11409562 1 g 1g
11419562 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429562 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10220.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 13670-99-0 | C8H6F2O | 156,13 g/mol
2a,6a-difluoracetofenon användes vid syntesen av 2-amino-4-alkyl- och 2-amino-4-arylkinazoliner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 ,′6′ -Difluoracetofenon användes vid syntesen av 2-amino-4-alkyl- och 2-amino-4-arylkinazoliner.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13670-99-0
Molekylformel C8H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 156.13
MDL-nummer MFCD00000328
InChI-nyckel VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
LEDER CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',6'-Difluoroacetophenone
Densitet 1.195
Kokpunkt 76 °C till 79 °C (15 mmHg)
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 25 g
Beilstein 2046068
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 1-(2,6-difluorfenyl)etanon
Formel vikt 156.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.