Läs mer
2',6'-difluoracetofenon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10071694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10071694 5 g Glasflaska 5g
10716305 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214290050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Identificatori chimici
CAS 13670-99-0
Molekylformel C8H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 156.13
MDL-nummer MFCD00000328
InChI-nyckel VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
IUPAC-namn 1-(2,6-difluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifica
Kemiskt namn eller material 2', 6'-Difluoroacetophenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 76,0 °C till 79,0 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H3COCH3
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 5 g
Formel vikt 156.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.