Läs mer
2,6-Difluoranilin, TRC
Produktkod. 30007384
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007384 25 g
30006211 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44553025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5509-65-9
Molekylformel C6H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 129.11
Synonym 2,6-Difluorobenzenamine, 2,6-Difluorobenzeneamine, 2,6-Difluorophenylamine, NSC 127234;
LEDER Nc1c(F)cccc1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoroaniline
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Formel vikt 129.039