Läs mer
2,6-Difluorobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11499246
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499246 25 g 25g
11489246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18099.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 437-81-0 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 437-81-0
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.105
MDL-nummer MFCD00010293
InChI-nyckel SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
PubChem CID 136284
IUPAC-namn 2,6-difluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzaldehyde
Smältpunkt 15°C to 17°C
Densitet 1.317
Kokpunkt 85°C to 86°C (20 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 25 g
Beilstein 1935273
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 142.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.