Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 6-Difluorobenzaldehyde |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 15°C to 17°C |
| Färg | Yellow |
| Densitet | 1.3100g/mL, 1.31 |
| Kokpunkt | 82°C to 84°C (15.0 mmHg) |
| Flampunkt | 73°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Visa mer |