Läs mer
2,6-Difluorobenzamide, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11429183
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429183 25 g 25g
11439183 100 g 100g
11449183 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11685.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18063-03-1
Molekylformel C7H5F2NO
Molekylvikt (g/mol) 157.12
MDL-nummer MFCD00007972
InChI-nyckel AVRQBXVUUXHRMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87439
IUPAC-namn 2,6-difluorobenzamide
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzamide
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2047480
Synonym benzamide, 2,6-difluoro, 2,6-dfam, unii-sj2rn214mk, sj2rn214mk, 2,6-difluorobenzoylamide, 2,6 difluorobenzamide, 2.6-difluorobenzamide, pubchem10766, 2, 6 difluorobenzamide, 2,6 difluorobenzamide;
Formel vikt 157.12
Procent renhet ≥98%