Läs mer
2,6-Difluorobenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11459837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459837 1 g 1g
11469837 5 g 5g
11479837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22805.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162101-25-9 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
2,6-difluorbensenboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-difluorbensenboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162101-25-9
Molekylformel C6H5BF2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.911
MDL-nummer MFCD00792436
InChI-nyckel DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
IUPAC-namn (2,6-difluorfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼140°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 8545931
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 157.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.