Läs mer
2,6-Difluorbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11490134
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490134 1 g 1g
11400144 5 g 5g
11410144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13595.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 60230-36-6 | C6H3ClF2O2S | 212,595 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60230-36-6
Molekylformel C6H3ClF2O2S
Molekylvikt (g/mol) 212.595
MDL-nummer MFCD00085004
InChI-nyckel QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzenesulfonylchloride, 2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzene sulfonyl chloride, 2,6-difluorophenyl chlorosulfone, pubchem1957, acmc-209mil, ksc352q0t
PubChem CID 2734271
IUPAC-namn 2,6-difluorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.568
Kokpunkt 127 °C till 130 °C (6,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 212.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.