Läs mer
2,6-difluorbensoesyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451948
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451948 100 g 100g
11441948 25 g 25g
11461948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14558.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 385-00-2 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 385-00-2
Molekylformel C7H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.104
MDL-nummer MFCD00002411
InChI-nyckel ONOTYLMNTZNAQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzoicacid, 2,6-difluoro benzoic acid, 2,6-difluoro-benzoic acid, pubchem2274, benzoic acid,6-difluoro, acmc-209j0h, 2,6,-difluorobenzoic acid, 3-09-00-01330 beilstein handbook reference, ksc223c7l
PubChem CID 9796
IUPAC-namn 2,6-difluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzoic acid
Smältpunkt 156°C to 160°C
Kokpunkt 72°C to 77°C (13 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 973774
Formel vikt 158.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.