Läs mer
2,6-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 1219804-21-3 |
| Molekylformel | C7 D3 H F2 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2,6-Difluorobenzoic-d3 Acid, 2,6-Difluorobenzoic-3,4,5-d3 Acid, 2,6-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(F)c(C(=O)O)c(F)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trideuterio-2,6-difluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.1208 |
| Formel vikt | 161.0368 g/mol |
| Visa mer |