Läs mer
2,6-Difluorobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11458673
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458673 10 g 10g
11468673 50 g 50g
11478673 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10454.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1897-52-5 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1897-52-5
Molekylformel C7H3F2N
Molekylvikt (g/mol) 139.105
MDL-nummer MFCD00001778
InChI-nyckel BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenznitrile, benzonitrile, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzonitrile, 2,6-dfbn, unii-1j58z42a2e, 2,6-difluoro benzonitrile, 2,6-difluorobenzenecarbonitrile, 2,6-difluorophenylcyanide, ncr bf ff, 6-difluorobenzonitrile
PubChem CID 74695
IUPAC-namn 2,6-difluorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzonitrile
Smältpunkt 28°C to 32°C
Kokpunkt 197°C to 198°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Odör Almond-like
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2045292
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.