Läs mer
2,6-Difluorobenzonitril, TRC
Produktkod. 30368970
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30368970 50 g
1 options
Produktkod. 30368970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44604050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzonitrile
CAS 1897-52-5
Molekylformel C7H3F2N
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
LEDER Fc1cccc(F)c1C#N
IUPAC-namn 2,6-difluorobenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 139.1
Formel vikt 139.0234