Läs mer
2,6-Difluorobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11473654
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473654 100 g 100g
11453654 5 g 5g
11463654 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473654 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11286.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18063-02-0 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18063-02-0
Molekylformel C7H3ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 176.547
MDL-nummer MFCD00000659
InChI-nyckel QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzoyl chloride, acmc-1ca8w, 2,6-diflurobenzoyl chloride, 2 6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-diflourobenzoyl chloride, 2,6-difluoro benzoylchloride, 2.6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-difluro-benzoyl chloride
PubChem CID 87438
IUPAC-namn 2,6-difluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzoyl chloride
Densitet 1.407
Kokpunkt 72°C to 77°C (13 mmHg)
Flampunkt 72°C (162°F)
Brytningsindex 1.4988
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 639438
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 176.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.