Läs mer
2,6-Difluorobenzoyl chloride, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10521282 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5mL; Glass bottle
Produktkod.
10521282 5mL; Glass bottle
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10521282 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Difluorobenzoyl chloride
CAS 18063-02-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.4g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H3ClF2O
Linjär formel F2C6H3COCl
Brytningsindex 1.4988 to 1.5008 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00000659
Kvantitet 5 mL
Synonym 2,6-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzoyl chloride, acmc-1ca8w, 2,6-diflurobenzoyl chloride, 2 6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-diflourobenzoyl chloride, 2,6-difluoro benzoylchloride, 2.6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-difluro-benzoyl chloride
InChI-nyckel QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)Cl)F
IUPAC-namn 2,6-difluorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 176.547
PubChem CID 87438
Formel vikt 176.55
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Difluorobenzoyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.