Läs mer
2,6-Difluorobenzoylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Difluorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 40017-76-3 |
| Molekylformel | C9 H5 F2 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,6-Difluorophenacyl Cyanide, 2,6-Difluoro-β-oxo-benzenepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F2NO/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)8(13)4-5-12/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Fc1cccc(F)c1C(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 3-(2,6-difluorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.14 |
| Formel vikt | 181.0339 |