Läs mer
2,6-Difluorobenzyl Azide, TRC
Produktkod. 30327180
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30327180 500 mg
1 options
Produktkod. 30327180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA181531500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzyl Azide
CAS 106308-60-5
Molekylformel C7H5F2N3
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-(Azidomethyl)-1,3-difluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H5F2N3/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-11-12-10/h1-3H,4H2
LEDER Fc1cccc(F)c1CN=[N+]=[N-]
IUPAC-namn 2-(azidomethyl)-1,3-difluorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 169.13
Formel vikt 169.0452