Läs mer
2,6-Difluorobenzyl Azide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Difluorobenzyl Azide |
| CAS | 106308-60-5 |
| Molekylformel | C7H5F2N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(Azidomethyl)-1,3-difluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F2N3/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-11-12-10/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Fc1cccc(F)c1CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-(azidomethyl)-1,3-difluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vikt | 169.0452 |