Läs mer
2,6-Difluorobenzyl bromide, 96%
Produktkod. 11478017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478017 25 g 25g
11468017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17434.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85118-00-9 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85118-00-9
Molekylformel C7H5BrF2
Molekylvikt (g/mol) 207.02
MDL-nummer MFCD00000329
InChI-nyckel LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j
PubChem CID 581435
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-1,3-difluorbensen
LEDER FC1=CC=CC(F)=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzyl bromide
Smältpunkt 49°C to 53°C
Densitet 1.6
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 2083943
Formel vikt 207.02
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.