Läs mer
2,6-Difluorobenzyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494047
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494047 25 g 25g
11404060 1 g 1g
11484047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19472.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2,6-Difluorobenzyl chloride is used as rufinamide intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Difluorobenzyl chloride is used as rufinamide intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in acetone, DMSO and DMF. Insoluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 697-73-4
Molekylformel C7H5ClF2
Molekylvikt (g/mol) 162.564
MDL-nummer MFCD00191346
InChI-nyckel MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylchloride, benzene, 2-chloromethyl-1,3-difluoro, alpha-chloro-2,6-difluorotoluene, 2, 6-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,6-difluorobenzene, 2-chlormethyl-1,3-difluorbenzol, pubchem2178
PubChem CID 581570
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-1,3-difluorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)CCl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzyl chloride
Smältpunkt 32°C to 35°C
Kokpunkt 172°C to 173°C (640 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 243793
Formel vikt 162.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.