Läs mer
2,6-Difluorobenzyl chloride, TRC
Produktkod. 30376924
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30376924 2.5 g 2.5g
30369062 1 g -
30370871 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30376924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4514582.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 697-73-4
Molekylformel C7 H5 Cl F2
Molekylvikt (g/mol) 162.56
Synonym 2-(chloromethyl)-1,3-difluoro-benzene
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-1,3-difluoro-benzene
LEDER Fc1cccc(F)c1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzyl chloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Formel vikt 162.0048