Produktkod. 10297550
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Förpackning:
Glass bottle
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
10297550
1 g
Glass bottle
1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
10297550
Leverantör
Thermo Scientific Acros
Leverantörsnummer
303590010
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS
69385-30-4
Molekylformel
C7H8F2N
Molekylvikt (g/mol)
144.14
MDL-nummer
MFCD00010144
InChI-nyckel
PQCUDKMMPTXMAL-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID
123563
IUPAC-namn
(2,6-difluorophenyl)methanaminium
LEDER
[NH3+]CC1=C(F)C=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
2, 6-Difluorobenzylamine
CAS Min %
96.0
CAS Max %
100.0
Färg
Colorless to Yellow
Densitet
1.1900g/mL
Infrarött spektrum
Authentic
Analysprocentintervall
97%
Förpackning
Glass bottle
Linjär formel
F2 C6 H3 CH2 NH2
Brytningsindex
1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Kvantitet
1 g
Synonym
2,6-difluorobenzylamine, 2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,6-difluoro, 1-2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorophenyl methylamine, 2, 6-difluorobenzylamine, pubchem2235, 2,6-difluoro-benzylamine, acmc-1b2iy
Formel vikt
143.14
Procent renhet
≥96.0%
Fysisk form
Liquid
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .