Läs mer
2,6-Difluorobenzylamine, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11433387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433387 1 g 1g
11443387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17169.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69385-30-4
Molekylformel C7H8F2N
Molekylvikt (g/mol) 144.14
MDL-nummer MFCD00010144
InChI-nyckel PQCUDKMMPTXMAL-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 123563
LEDER [NH3+]CC1=C(F)C=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzylamine
Densitet 1.197
Kokpunkt 174°C to 177°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2716771
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2,6-difluorobenzylamine, 2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,6-difluoro, 1-2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorophenyl methylamine, 2, 6-difluorobenzylamine, pubchem2235, 2,6-difluoro-benzylamine, acmc-1b2iy
IUPAC-namn (2,6-difluorophenyl)methanamine
Formel vikt 143.14
Procent renhet ≥97%