Läs mer
2,6-difluorbensylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460876
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460876 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15460876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54189.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 107549-26-8 | C7H5BrF2Mg | 231,32 g/mol
2,6-difluorbensylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2,6-difluorbensylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF används
som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvara borta från
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 107549-26-8
Molekylformel C7H5BrF2Mg
MDL-nummer MFCD11113508
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, grignard reagent
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel KEOOIBWMYNKEEF-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=CC=CC(F)=C1C[Mg]Br
IUPAC-namn brom[(2,6-difluorfenyl)metyl]magnesium
Molekylvikt (g/mol) 231.32
PubChem CID 73995681
Formel vikt 231.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.